1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2,5-difluorobenzene 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC56825-1G PC56825-250MG
APOSPC56825-1GEA 7725 SEK
APOSPC56825-1G APOSPC56825-250MG
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2,5-difluorobenzene 95%
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2,5-difluorobenzene
Formel: C₇H₃BrF₄
MW: 242,996 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD28737890
CAS nummer: 1628442-65-8