2-Bromo-4-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC56241-1G PC56241-250MG
APOSPC56241-1GEA 2575 SEK
APOSPC56241-1G APOSPC56241-250MG
2-Bromo-4-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 98%
2-Bromo-4-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃BrF₄O
MW: 258,996 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11847187
CAS nummer: 866633-25-2