5-Bromo-6-fluoroquinoxaline
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC56171-1G PC56171-250MG
APOSPC56171-1GEA 8325 SEK
APOSPC56171-1G APOSPC56171-250MG
5-Bromo-6-fluoroquinoxaline
5-Bromo-6-fluoroquinoxaline
Formel: C₈H₄BrFN₂
MW: 227.033 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD31568565
CAS nummer: 1893896-09-7