Potassium [(4-methoxybenzyloxy)methyl]trifluoroborate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC56166-5G PC56166-1G
APOSPC56166-5GEA 4425 SEK
APOSPC56166-5G APOSPC56166-1G
Potassium [(4-methoxybenzyloxy)methyl]trifluoroborate
Potassium [(4-methoxybenzyloxy)methyl]trifluoroborate
Formel: C₉H₁₁BF₃O₂·K
Smältpunkt: 203…213 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11505925
CAS nummer: 1027642-26-7