2-(Bromomethyl)-6-fluoropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
PC56100-1G
PC56100-250MG
APOSPC56100-1GEA
4775
SEK
APOSPC56100-1G
APOSPC56100-250MG
2-(Bromomethyl)-6-fluoropyridine
2-(Bromomethyl)-6-fluoropyridine
Formel:
C₆H₅BrFN Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD09953532 CAS nummer: 100202-78-6 |