5-Methyl-2-(trifluoromethyl)furan-3-carboxamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5436-1G PC5436-250MG
APOSPC5436-1GEA 4275 SEK
APOSPC5436-1G APOSPC5436-250MG
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)furan-3-carboxamide 97%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)furan-3-carboxamide
Formel: C₇H₆F₃NO₂
MW: 193,123 g/mol
Smältpunkt: 120…123 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00276988
CAS nummer: 175276-68-3