2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluoropyridin-2-yl)ethanone 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC535057-100MG PC535057-250MG
APOSPC535057-100MGEA 1075 SEK
APOSPC535057-100MG APOSPC535057-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluoropyridin-2-yl)ethanone 95%
2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluoropyridin-2-yl)ethanone
Formel: C₇H₃F₄NO
MW: 193,098 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD13189065
CAS nummer: 1060802-41-6