3-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC535048-100MG PC535048-250MG
APOSPC535048-100MGEA 1425 SEK
APOSPC535048-100MG APOSPC535048-250MG
3-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
3-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Formel: C₇H₇F₃N₂O
MW: 192,138 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16606206
CAS nummer: 1228898-19-8