2-Methyl-2-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]acetic hydrazide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5341-1G PC5341-250MG
APOSPC5341-1GEA 635 SEK
APOSPC5341-1G APOSPC5341-250MG
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]acetic hydrazide 97%
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]acetic hydrazide
Formel: C₁₀H₁₁F₃N₂O₃
MW: 264,201 g/mol
Smältpunkt: 103…105 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052356
CAS nummer: 175204-37-2