4-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC53352-1G
PC53352-250MG
APOSPC53352-1GEA
2925
SEK
APOSPC53352-1G
APOSPC53352-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile
4-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile
Formel:
C₉H₇F₂N Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD17015609 CAS nummer: 55805-05-5 |