Potassium 2-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC53272-1G
PC53272-5G
APOSPC53272-1GEA
565
SEK
APOSPC53272-1G
APOSPC53272-5G
Potassium 2-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Potassium 2-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Formel:
C₇H₄BF₆·K Smältpunkt: 175…180 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD15144778 CAS nummer: 30678-36-5 |