5-Fluoro-2-iodoanisole
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC53271-1G
PC53271-5G
APOSPC53271-1GEA
1425
SEK
APOSPC53271-1G
APOSPC53271-5G
5-Fluoro-2-iodoanisole
5-Fluoro-2-iodoanisole
Formel:
C₇H₆FIO Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD18396916 CAS nummer: 450-90-8 |