3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC53025-1G
PC53025-5G
APOSPC53025-1GEA
770
SEK
APOSPC53025-1G
APOSPC53025-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₃BrClFO₂ Smältpunkt: 134…136 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD11856020 CAS nummer: 1114809-13-0 |