1-(2,4-Difluorophenyl)ethanamine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC530059-1G PC530059-500MG
APOSPC530059-1GEA 4575 SEK
APOSPC530059-1G APOSPC530059-500MG
1-(2,4-Difluorophenyl)ethanamine 97%
1-(2,4-Difluorophenyl)ethanamine
Formel: C₈H₉F₂N
MW: 157,161 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04116332
CAS nummer: 603951-43-5