2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
PC52462-1G PC52462-5G
APOSPC52462-1GEA 2250 SEK
APOSPC52462-1G APOSPC52462-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₄Cl₂F₃NO
MW: 270.035 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 886503-13-5