2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzamide 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC52459-1G PC52459-250MG
APOSPC52459-1GEA 6175 SEK
APOSPC52459-1G APOSPC52459-250MG
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzamide 95%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Formel: C₈H₄Cl₂F₃NO₂
MW: 274,024 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 886503-00-0