6-Ethoxy-2,3-difluoroaniline 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC52456-1G PC52456-250MG PC52456-5G
APOSPC52456-1GEA 6175 SEK
APOSPC52456-1G APOSPC52456-250MG APOSPC52456-5G
6-Ethoxy-2,3-difluoroaniline 95%
6-Ethoxy-2,3-difluoroaniline
Formel: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 2385070-70-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III