4-Fluoro-3-iodo-2-methoxypyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC52155-1G PC52155-250MG PC52155-5G
APOSPC52155-1GEA 7450 SEK
APOSPC52155-1G APOSPC52155-250MG APOSPC52155-5G
4-Fluoro-3-iodo-2-methoxypyridine 95%
4-Fluoro-3-iodo-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₅FINO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD28796405
CAS nummer: 1806345-85-6