3-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC52103-1G PC52103-250MG PC52103-5G
APOSPC52103-1GEA 1700 SEK
APOSPC52103-1G APOSPC52103-250MG APOSPC52103-5G
3-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
3-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrF₂O
MW: 220,999 g/mol
Smältpunkt: 56…57 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22543686
CAS nummer: 1326714-93-5