2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC520818-1G PC520818-500MG
APOSPC520818-1GEA 6850 SEK
APOSPC520818-1G APOSPC520818-500MG
2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃F₄NO₃
MW: 225,097 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD13194450
CAS nummer: 123572-64-5