1-(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)-2-methoxybenzene 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC520684-1G PC520684-5G
APOSPC520684-1GEA 4125 SEK
APOSPC520684-1G APOSPC520684-5G
1-(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)-2-methoxybenzene 95%
1-(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)-2-methoxybenzene
Formel: C₉H₉BrF₂O
MW: 251,068 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12547047
CAS nummer: 1186194-40-0