4,4-Difluoro-1-methylpiperidine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC520679-1G
PC520679-5G
APOSPC520679-1GEA
1450
SEK
APOSPC520679-1G
APOSPC520679-5G
4,4-Difluoro-1-methylpiperidine 97%
4,4-Difluoro-1-methylpiperidine
Formel:
C₆H₁₁F₂N Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD12546945 CAS nummer: 1186194-60-4 |