4-(1,1-Difluoroethyl)-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC520658-10G PC520658-1G PC520658-5G
APOSPC520658-10GEA 12325 SEK
APOSPC520658-10G APOSPC520658-1G APOSPC520658-5G
4-(1,1-Difluoroethyl)-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene 97%
4-(1,1-Difluoroethyl)-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₉H₆F₆
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11226712
CAS nummer: 1138445-20-1