2-Amino-4-fluorobenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
4-Fluoroanthranilaldehyde, 5-Fluoro-2-formylaniline
PC52065-1G
PC52065-250MG
PC52065-5G
APOSPC52065-1GEA
840
SEK
APOSPC52065-1G
APOSPC52065-250MG
APOSPC52065-5G
2-Amino-4-fluorobenzaldehyde 98%
2-Amino-4-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₆FNO Smältpunkt: 49…52 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD10000632 CAS nummer: 152367-89-0 |