Ethyl-4-fluoroindole-2-carboxylate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC520581-1G PC520581-500MG
APOSPC520581-1GEA 8075 SEK
APOSPC520581-1G APOSPC520581-500MG
Ethyl-4-fluoroindole-2-carboxylate 97%
Ethyl-4-fluoroindole-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀FNO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09264533
CAS nummer: 348-32-3