1-(1,1-Difluoroethyl)-4-nitrobenzene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC520501-1G PC520501-5G
APOSPC520501-1GEA 855 SEK
APOSPC520501-1G APOSPC520501-5G
1-(1,1-Difluoroethyl)-4-nitrobenzene 97%
1-(1,1-Difluoroethyl)-4-nitrobenzene
Formel: C₈H₇F₂NO₂
Smältpunkt: 48…52 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00034014
CAS nummer: 32471-55-9