2-Chloro-5-fluoro-4-nitroaniline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5182-1G PC5182-10G PC5182-5G
APOSPC5182-1GEA 775 SEK
APOSPC5182-1G APOSPC5182-10G APOSPC5182-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-nitroaniline 97%
2-Chloro-5-fluoro-4-nitroaniline
Formel: C₆H₄ClFN₂O₂
MW: 190,56 g/mol
Smältpunkt: 128…131 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094272
CAS nummer: 517920-71-7