4,5-Diamino-2-fluorobenzotrifluoride 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5171-1G PC5171-5G PC5171-10G
APOSPC5171-1GEA 1650 SEK
APOSPC5171-1G APOSPC5171-5G APOSPC5171-10G
4,5-Diamino-2-fluorobenzotrifluoride 97%
4,5-Diamino-2-fluorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₆F₄N₂
Smältpunkt: 48…51 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04038250
CAS nummer: 179062-06-7