5-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5169-1G PC5169-250MG PC5169-5G
APOSPC5169-1GEA 2325 SEK
APOSPC5169-1G APOSPC5169-250MG APOSPC5169-5G
5-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine 97%
5-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Formel: C₇H₆F₄N₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094268
CAS nummer: 179062-02-3