2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC51629-1G PC51629-250MG
APOSPC51629-1GEA 7725 SEK
APOSPC51629-1G APOSPC51629-250MG
2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₅BrF₂O
MW: 235,026 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 1780690-95-0