2-(3,4-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC51390-1G PC51390-250MG
APOSPC51390-1GEA 7200 SEK
APOSPC51390-1G APOSPC51390-250MG
2-(3,4-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 95%
2-(3,4-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
Formel: C₉H₈F₂O₃
MW: 202,155 g/mol
Smältpunkt: 85,9…86.9 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD28626908
CAS nummer: 1558274-26-2