5-Amino-2-fluorophenylacetic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5134-1G PC5134-5G PC5134-10G PC5134-25G
APOSPC5134-1GEA 260 SEK
APOSPC5134-1G APOSPC5134-5G APOSPC5134-10G APOSPC5134-25G
5-Amino-2-fluorophenylacetic acid 98%
Formel: C₈H₈FNO₂
Smältpunkt: 135…137 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094259
CAS nummer: 518057-74-4