4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Fluoro-2-hydroxy-4-nitrotoluene, 4-Fluoro-5-nitro-o-cresol
PC51193-1G PC51193-250MG PC51193-5G
APOSPC51193-1GEA 2050 SEK
APOSPC51193-1G APOSPC51193-250MG APOSPC51193-5G
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenol
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenol
Formel: C₇H₆FNO₃
MW: 171.126 g/mol
Smältpunkt: 138…142 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07779286
CAS nummer: 122455-84-9