5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC51184-1G PC51184-250MG PC51184-5G
APOSPC51184-1GEA 2475 SEK
APOSPC51184-1G APOSPC51184-250MG APOSPC51184-5G
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 96%
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₄BrFO₃
Smältpunkt: 203…208 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08235149
CAS nummer: 1644-71-9