4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC51178-1G PC51178-250MG
APOSPC51178-1GEA 3075 SEK
APOSPC51178-1G APOSPC51178-250MG
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenol 97%
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Formel: C₇H₅F₃O₃S
Smältpunkt: 119…120 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22053286
CAS nummer: 432-84-8