3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC51156-1G PC51156-5G
APOSPC51156-1GEA 3600 SEK
APOSPC51156-1G APOSPC51156-5G
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃BrF₃NO₃
Kokpunkt: 64…68 °C (1 mm Hg)
Smältpunkt: 21…23 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01569845
CAS nummer: 206759-48-0