5-Bromo-2-fluoro-3-hydroxypyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC51114-1G
PC51114-5G
APOSPC51114-1GEA
0
SEK
APOSPC51114-1G
APOSPC51114-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-hydroxypyridine 98%
5-Bromo-2-fluoro-3-hydroxypyridine
Formel:
C₅H₃BrFNO Smältpunkt: 146 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD11040265 CAS nummer: 1012084-53-5 |