Methyl 3-amino-4,4,4-trifluorobutanoate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Methyl 3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate
PC51059-1G PC51059-250MG
APOSPC51059-1GEA 4125 SEK
APOSPC51059-1G APOSPC51059-250MG
Methyl 3-amino-4,4,4-trifluorobutanoate
Methyl 3-amino-4,4,4-trifluorobutanoate
Formel: C₅H₈F₃NO₂
MW: 171,118 g/mol
Kokpunkt: 50 °C (1 mm Hg)
Densitet: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09265033
CAS nummer: 748746-28-3