5-Bromo-2-(2,2-difluoroethoxy)pyrimidine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC510354-1G PC510354-250MG PC510354-5G
APOSPC510354-1GEA 8400 SEK
APOSPC510354-1G APOSPC510354-250MG APOSPC510354-5G
5-Bromo-2-(2,2-difluoroethoxy)pyrimidine 95%
5-Bromo-2-(2,2-difluoroethoxy)pyrimidine
Formel: C₆H₅BrF₂N₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD24281314
CAS nummer: 1557875-06-5