8,8-Difluoro-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC510351-5G PC510351-1G
APOSPC510351-5GEA 550 SEK
APOSPC510351-5G APOSPC510351-1G
8,8-Difluoro-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
8,8-Difluoro-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
Formel: C₈H₁₂F₂O₂
Smältpunkt: 40…44 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD11847478
CAS nummer: 176251-49-3