6,8-Difluorochroman-4-one
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC510240-1G
PC510240-250MG
PC510240-5G
APOSPC510240-1GEA
2325
SEK
APOSPC510240-1G
APOSPC510240-250MG
APOSPC510240-5G
6,8-Difluorochroman-4-one
6,8-Difluorochroman-4-one
Formel:
C₉H₆F₂O₂ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01764784 CAS nummer: 259655-01-1 |