5,6-Difluorobenzimidazole
Leverantör: Apollo Scientific
PC510221-1G PC510221-250MG
APOSPC510221-1GEA 1300 SEK
APOSPC510221-1G APOSPC510221-250MG
5,6-Difluorobenzimidazole
5,6-Difluorobenzimidazole
Formel: C₇H₄F₂N₂
MW: 154,117 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02031530
CAS nummer: 78581-99-4