2-Bromo-5-iodobenzotrifluoride
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC51000-1G PC51000-25G PC51000-5G
APOSPC51000-1GEA 260 SEK
APOSPC51000-1G APOSPC51000-25G APOSPC51000-5G
2-Bromo-5-iodobenzotrifluoride
2-Bromo-5-iodobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃BrF₃I
Smältpunkt: 78…80 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD11855999
CAS nummer: 364-11-4