1H,1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexane 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5099-25G PC5099-5G
APOSPC5099-25GEA 5400 SEK
APOSPC5099-25G APOSPC5099-5G
1H,1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexane 99%
1H,1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexane
Formel: C₆H₅F₉
MW: 248,09 g/mol
Kokpunkt: 63 °C
Densitet: 1,428 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD07784187
CAS nummer: 38436-17-8