1-(6-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)ethanone 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC50948-1G PC50948-250MG
APOSPC50948-1GEA 7175 SEK
APOSPC50948-1G APOSPC50948-250MG
1-(6-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)ethanone 95%
1-(6-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)ethanone
Formel: C₈H₄BrF₃O
MW: 253.016 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 1509119-02-1