3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC50566-1G PC50566-5G PC50566-25G
APOSPC50566-1GEA 2650 SEK
APOSPC50566-1G APOSPC50566-5G APOSPC50566-25G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrClFO
Smältpunkt: 59…60 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22627836
CAS nummer: 1269440-82-5