2-(Trifluoromethyl)-1H-indol-6-amine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC50533-1G PC50533-250MG PC50533-5G
APOSPC50533-1GEA 6775 SEK
APOSPC50533-1G APOSPC50533-250MG APOSPC50533-5G
2-(Trifluoromethyl)-1H-indol-6-amine
2-(Trifluoromethyl)-1H-indol-6-amine
Formel: C₉H₇F₃N₂
MW: 200,16 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD20227048
CAS nummer: 1236061-23-6