3,5-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC50438-1G
PC50438-250MG
PC50438-5G
APOSPC50438-1GEA
7525
SEK
APOSPC50438-1G
APOSPC50438-250MG
APOSPC50438-5G
3,5-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene 98%
3,5-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene
Formel:
C₇H₃Cl₂F₃O Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD28787555 CAS nummer: 151276-08-3 |