2-Fluoro-6-nitrobenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
PC502596-1G PC502596-5G
APOSPC502596-1GEA 1475 SEK
APOSPC502596-1G APOSPC502596-5G
2-Fluoro-6-nitrobenzonitrile
2-Fluoro-6-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₃FN₂O₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08063904
CAS nummer: 143306-27-8