3-Fluoro-2-iodobenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
PC502585-1G PC502585-250MG PC502585-5G
APOSPC502585-1GEA 1100 SEK
APOSPC502585-1G APOSPC502585-250MG APOSPC502585-5G
3-Fluoro-2-iodobenzonitrile
3-Fluoro-2-iodobenzonitrile
Formel: C₇H₃FIN
MW: 247,008 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07782075
CAS nummer: 916792-62-6